Sodium benzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
S0593-25G S0593-500G
TCIAS0593-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0593-25G TCIAS0593-500G
Sodium benzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium benzoate
Formule: C₆H₅COONa
Point de fusion: 450°C
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012463
Numéro CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
ATTEINDRE: 01-2119460683-35
Merck Index: 14,08582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ccdbf705cece0a6111fa02324b674e21f7723a9&vid=a7169716b3ad86c378069f610fc8d1a6d4f2ed63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité