Acide 3-aminobenzoïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0268-25G A0268-500G
TCIAA0268-25GEA 134 EUR InStock
TCIAA0268-25G TCIAA0268-500G
Acide 3-aminobenzoïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
3-Aminobenzoic acid
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 174 °C
Densité: 1,5105 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007795
Numéro CAS: 99-05-8
EINECS: 202-724-4
Merck Index: 14,00421
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8addc1d4f2e8caebecfaeade1987cfa7e07dfa3&vid=d7cd6194ca7d8c7f6bd6b01439ffd9f8f824c2bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité