Acide 4-nitroanthranilique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-nitrobenzoic acid
N0522-25G N0522-5G
TCIAN0522-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAN0522-25G TCIAN0522-5G
Acide 4-nitroanthranilique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-nitroanthranilique
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Point de fusion: 271 °C
Numéro MDL: MFCD00007262
Numéro CAS: 619-17-0
EINECS: 210-583-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0526b2ee6e9cfde78beee533d6af4076a9c794be&vid=29b84e74979642b68ada95a828d89278a22c4a1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité