Acide 4-amino-3-nitrobenzoïque ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-nitrobenzoic Acid
A1417-25G A1417-500G A1417-100G
TCIAA1417-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAA1417-25G TCIAA1417-500G TCIAA1417-100G
Acide 4-amino-3-nitrobenzoïque ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Amino-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Point de fusion: 290 °C
Numéro MDL: MFCD00017009
Numéro CAS: 1588-83-6
EINECS: 216-453-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=185b4da3da6be77ee175e1aa89388ac747380c3c&vid=d50a66f998ceaba4cc2350ec49897f297986a3bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité