Acide 3-aminosalicylíque ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0421-1G A0421-5G
TCIAA0421-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAA0421-1G TCIAA0421-5G
Acide 3-aminosalicylíque ≥98.0% (par HPLC)
3-Aminosalicylic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010299
Numéro CAS: 570-23-0
EINECS: 209-328-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ae8c6bcfd7177a248b92eb758b27025ecfa5373&vid=b3277e2daaee277a0d935a4e7ec500218d1c5ec0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité