Acide 3-amino-4-hydroxybenzoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0859-25GEA 415 EUR InStock
TCIAA0859-25G TCIAA0859-5G
Acide 3-amino-4-hydroxybenzoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-amino-4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 201 °C
Numéro MDL: MFCD00007697
Numéro CAS: 1571-72-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/04/28928604.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Water within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité