Acide 5-aminosalicylíque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0317-25G A0317-500G
TCIAA0317-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA0317-25G TCIAA0317-500G
Acide 5-aminosalicylíque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Aminosalicylic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 265°C
Densité: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007877
Numéro CAS: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 14,05904
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f9e57369c6da5875e497e137bdad15e670b7780&vid=c336975d3dc3845ce94088199db9aa013df94958&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in HCl almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité