Acide 4-aminosalicylíque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid
A0420-25G A0420-100G
TCIAA0420-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAA0420-25G TCIAA0420-100G
Acide 4-aminosalicylíque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-aminosalicylíque
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007789
Numéro CAS: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Merck Index: 14,00477
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17494fb417100dc2c1dad1ea34b3ce499c6c96f8&vid=17494fb417100dc2c1dad1ea34b3ce499c6c96f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité