Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA1194-25GEA 119 EUR InStock
TCIAA1194-25G TCIAA1194-5G
Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017094
Numéro CAS: 2374-03-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/53/28929053.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité