Acide 3,4-diaminobenzoïque
Fournisseur: TCI
Attention
D1117-25G D1117-5G
TCIAD1117-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAD1117-25G TCIAD1117-5G
Acide 3,4-diaminobenzoïque
Acide 3,4-diaminobenzoïque
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 211 °C
Densité: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007726
Numéro CAS: 619-05-6
EINECS: 210-577-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5228867adcc1c2a4d393f4801214e157ab6f565e&vid=324b0cf5cb0bd2f43d60affd468c5979ba354c34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point (Decomposition) 208.0 to 214.0 deg-C
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité