Acide 3,5-diaminobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD0294-500GEA 502 EUR InStock
TCIAD0294-500G TCIAD0294-25G
Acide 3,5-diaminobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3,5-diaminobenzoïque
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 228°C
Numéro MDL: MFCD00007807
Numéro CAS: 535-87-5
Merck Index: 13,02997
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/50/28974750.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité