Acide N-méthylanthranilique ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM0154-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAM0154-25G
Acide N-méthylanthranilique ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide N-méthylanthranilique
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point de fusion: 172 °C
Numéro MDL: MFCD00002424
Numéro CAS: 119-68-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/55/28973455.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité