Acide 4-méthylaminobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M0267-25G M0267-5G
TCIAM0267-25GEA 296 EUR InStock
TCIAM0267-25G TCIAM0267-5G
Acide 4-méthylaminobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-méthylaminobenzoïque
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 159 °C
Numéro MDL: MFCD00002535
Numéro CAS: 10541-83-0
EINECS: 234-121-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3babab43050e3875e1b69e4248c507c71d33fced&vid=0f3a63d40cde96cf24329ffdfd3168294c463378&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 164.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité