Acide 2-nitrobenzoïque ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0155-25G N0155-500G
TCIAN0155-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAN0155-25G TCIAN0155-500G
Acide 2-nitrobenzoïque ≥95.0% (par GC)
Acide 2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₄
Point de fusion: 146…148 °C
Densité: 1,575 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007137
Numéro CAS: 552-16-9
EINECS: 209-004-9
Merck Index: 14,06588
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=727600fdb223918633fd54772eed8e5c1774ea98&vid=8217369ebdec013c6b9ce7562ff1a8688ec91bbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité