Acide 3-nitrobenzoïque ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: m-Nitrobenzoic acid
N0154-25G N0154-500G
TCIAN0154-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAN0154-25G TCIAN0154-500G
Acide 3-nitrobenzoïque ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point d'ébullition: 341 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139…142 °C
Densité: 1,494 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007251
Numéro CAS: 121-92-6
EINECS: 204-508-5
Merck Index: 14,06588
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16b2385e0e0f63e9decae00a6651bef7fbf3992a&vid=bc31ba775780116c63371a2d7b0b17995745abcf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité