Acide 4-nitrobenzoïque ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
N0156-25G N0156-500G
TCIAN0156-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAN0156-25G TCIAN0156-500G
Acide 4-nitrobenzoïque ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point d'ébullition: 359 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121 °C
Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007352
Numéro CAS: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 12,06686
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fa8fd6c4079b496184f972ed862a277dce5b17b&vid=419189e954767b7de7321110955ece51d44c0d3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
Melting point 235.0 to 245.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité