Acide 4-nitro-m-anisique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
M2083-25G M2083-5G
TCIAM2083-25GEA 117 EUR InStock
TCIAM2083-25G TCIAM2083-5G
Acide 4-nitro-m-anisique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-nitro-m-anisique
Formule: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Point d'ébullition: 405 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 233 °C
Numéro MDL: MFCD00007353
Numéro CAS: 5081-36-7
EINECS: 225-793-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a6248e921ed1dd267936847386070be4612fac7&vid=c57ac0f931dbfad61f25f3ad593030df0f4f0442&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 237.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité