Acide 3-nitro-p-anisique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1092-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAM1092-25G
Acide 3-nitro-p-anisique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-nitro-p-anisique
Formule: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Numéro MDL: MFCD00007256
Numéro CAS: 89-41-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/63/28974763.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 195.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité