Acide 5-nitrosalicylíque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0257-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAN0257-25G TCIAN0257-250G
Acide 5-nitrosalicylíque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-nitrosalicylíque
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Point de fusion: 228…231 °C
Numéro MDL: MFCD00007338
Numéro CAS: 96-97-9
Merck Index: 14,06631
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/41/28989341.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 232.0 to 238.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité