Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0635-25G H0635-250G
TCIAH0635-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAH0635-25G TCIAH0635-250G
Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₅
Point de fusion: 234…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007110
Numéro CAS: 619-14-7
EINECS: 210-580-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df8de238bee1480cc4531525a168d61c191d4df3&vid=f87ad60b9219204ef7da3c87d5b9ae18d7786b5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité