Acide 5-hydroxy-2-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1321-25G H1321-5G
TCIAH1321-25GEA 185 EUR InStock
TCIAH1321-25G TCIAH1321-5G
Acide 5-hydroxy-2-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-hydroxy-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017566
Numéro CAS: 610-37-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8aa97cc40c9b43715ec78592d5d9553970947deb&vid=93ef22572f89225b06b933a9dd6a1243514f1621&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité