Acide 4-hydroxy-3-nitrobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0910-100G H0910-25G
TCIAH0910-100GEA 78.1 EUR InStock
TCIAH0910-100G TCIAH0910-25G
Acide 4-hydroxy-3-nitrobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-hydroxy-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Point de fusion: 182…185 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007119
Numéro CAS: 616-82-0
EINECS: 210-494-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=896e34c2d86c37bd7b0da703972f488ed7b23096&vid=bc71b2ee766e777a9282fa8d36e0bcfef7c0dd8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 185.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité