Acide 3,4-dinitrobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D0823-25G D0823-5G
TCIAD0823-25GEA 158 EUR InStock
TCIAD0823-25G TCIAD0823-5G
Acide 3,4-dinitrobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,4-dinitrobenzoïque
Formule: C₇H₄N₂O₆
MW: 212,12 g/mol
Point de fusion: 165.5…166.5 °C
Densité: 1,674 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007255
Numéro CAS: 528-45-0
EINECS: 208-433-9
Merck Index: 14,03275
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db8ff7071533ac99651df6fd1322faf4eb6ccf7e&vid=46dd35ac6eb5e8042f74ace909e6ef6dbba4647f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 167.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité