Acide 3,5-dinitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0824-25G D0824-500G
TCIAD0824-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0824-25G TCIAD0824-500G
Acide 3,5-dinitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,5-dinitrobenzoïque
Formule: C₇H₄N₂O₆
Point de fusion: 204…208 °C
Densité: 1,683 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007253
Numéro CAS: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,03276
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a736220b1516b22f50ae2faeba3a27dfbca6a4b&vid=d077c1438ff6dc245eaedbd5d08e2e0aa18d33d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 210.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité