Acide 2-éthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E0044-25G E0044-500G
TCIAE0044-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAE0044-25G TCIAE0044-500G
Acide 2-éthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-éthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 301 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25 °C
Densité: 1,173 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002438
Numéro CAS: 134-11-2
EINECS: 205-130-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c9f338ee73cb1dde4ffcbfe278ae028d555b924&vid=47ca9c3ab91c6ae3862d7274ba2aa2189ab7c462&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité