Acide 4-isopropoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0432-25G I0432-5G
TCIAI0432-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAI0432-25G TCIAI0432-5G
Acide 4-isopropoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-isopropoxybenzoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044318
Numéro CAS: 13205-46-4
EINECS: 236-169-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bb2fefb374aac5247eac27500d5d9fa75fad273&vid=8bb2fefb374aac5247eac27500d5d9fa75fad273&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité