Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-éthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAE0045-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAE0045-25G
Acide 4-éthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-éthoxybenzoïque


Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 199,6 °C
Numéro MDL: MFCD00002545
Numéro CAS: 619-86-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/50/28967650.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 202.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité