Acide 3-méthoxysalicylíque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1153-25G M1153-5G
TCIAM1153-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAM1153-25G TCIAM1153-5G
Acide 3-méthoxysalicylíque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-méthoxysalicylíque
Formule: C₈H₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002445
Numéro CAS: 877-22-5
EINECS: 212-888-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=741aa471b82e295a8a8e8940d1a50f4841b98d84&vid=8fce1686912e33a974f37d6648f0da834a2e803a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité