Acide 4-méthoxysalicylíque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-p-anisic acid, 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
M1795-25G M1795-5G
TCIAM1795-25GEA 102 EUR InStock
TCIAM1795-25G TCIAM1795-5G
Acide 4-méthoxysalicylíque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-méthoxysalicylíque
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 191 °C
Numéro MDL: MFCD00002450
Numéro CAS: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81495d8198c7d4074d442afe74685da23189aa58&vid=6bf461883c4a8cb1682d56ff11d9d26c70614340&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité