Acide 5-méthoxysalicylíque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1254-25G M1254-5G
TCIAM1254-25GEA 102 EUR InStock
TCIAM1254-25G TCIAM1254-5G
Acide 5-méthoxysalicylíque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-méthoxysalicylíque
Formule: C₈H₈O₄
Point d'ébullition: 327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 141…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002459
Numéro CAS: 2612-02-4
EINECS: 220-037-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0bdb2622130f8fa88d5b66e003adc56b72bf8cc&vid=b0bdb2622130f8fa88d5b66e003adc56b72bf8cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité