Acide 3-hydroxy-p-anisique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid, Isovanillic acid
I0295-10G I0295-25G I0295-5G
TCIAI0295-10GEA 71.5 EUR InStock
TCIAI0295-10G TCIAI0295-25G TCIAI0295-5G
Acide 3-hydroxy-p-anisique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-hydroxy-p-anisique
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 258…259 °C
Numéro MDL: MFCD00002507
Numéro CAS: 645-08-9
EINECS: 211-430-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28ac79d1c9a5c8f4d68bbf0515f25cccc4dad411&vid=a5030d37c75fa42e114442d6a40f397a06f2ebe2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 252.0 to 256.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité