Acide 2,4-diméthoxybenzoïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D1675-25G D1675-5G
TCIAD1675-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD1675-25G TCIAD1675-5G
Acide 2,4-diméthoxybenzoïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2,4-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₄
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002434
Numéro CAS: 91-52-1
EINECS: 202-074-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c2c65ac95036b29c611ba218e3656a1c26e51da&vid=1c2c65ac95036b29c611ba218e3656a1c26e51da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité