Acide 2,5-diméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1894-25G D1894-5G
TCIAD1894-25GEA 137 EUR InStock
TCIAD1894-25G TCIAD1894-5G
Acide 2,5-diméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,5-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80 °C
Numéro MDL: MFCD00002436
Numéro CAS: 2785-98-0
EINECS: 220-503-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e050c6b03bd1895bf4bbffc2b737f7700d4be37&vid=3ccfc133c2c45496a5c042a6de4803ce94182776&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité