Acide 2,6-diméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1959-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD1959-25G
Acide 2,6-diméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,6-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point de fusion: 180…182 °C
Numéro MDL: MFCD00002437
Numéro CAS: 1466-76-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/57/28978757.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité