Acide 3,5-diméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1534-25G D1534-500G
TCIAD1534-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD1534-25G TCIAD1534-500G
Acide 3,5-diméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,5-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₄
Point d'ébullition: 341 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 179…182 °C
Densité: 1,423 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002502
Numéro CAS: 1132-21-4
EINECS: 214-473-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab826852e912f363a10c38f38ccf3098f6b4945d&vid=8267fd7afe76a852699b35742c16f31b78eacb3a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 187.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité