Acide 3,4,5-triméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT0705-500GEA 134 EUR InStock
TCIAT0705-500G TCIAT0705-25G
Acide 3,4,5-triméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,4,5-triméthoxybenzoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Numéro MDL: MFCD00002501
Numéro CAS: 118-41-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/60/28994860.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 173.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité