Acide salicylique ≥99.5% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
H0206-25G H0206-500G
TCIAH0206-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAH0206-25G TCIAH0206-500G
Acide salicylique ≥99.5% (par analyse titrimétrique)
Acide salicylique
Formule: (HO)C₆H₄CO₂H
Point d'ébullition: 211°C
Point de fusion: 157…159 °C
Densité: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002439
Numéro CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 14,08332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af19a13f90788031b22211fd9cd1a34c3d284cb0&vid=96dc472948b7b884b294697768e629a7bc9cf1c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.5 %
Melting point 158.0 to 161.0 deg-C
Solubility in EtOH (95vol%) transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité