Acide 3-hydroxybenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: m-Hydroxybenzoic Acid
H0205-25G H0205-500G H0205-100G
TCIAH0205-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAH0205-25G TCIAH0205-500G TCIAH0205-100G
Acide 3-hydroxybenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 346 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199 °C
Densité: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002506
Numéro CAS: 99-06-9
EINECS: 202-726-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4eec922f740c72a08d3e351fbe3dac2e3cb65d44&vid=304e634b99665f4d21b6899aa385faef148db780&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 207.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité