Acide 4-hydroxybenzoïque ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH0207-100GEA 30.8 EUR InStock
TCIAH0207-100G TCIAH0207-25G TCIAH0207-500G
Acide 4-hydroxybenzoïque ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point de fusion: 210…211 °C
Numéro MDL: MFCD00002547
Numéro CAS: 99-96-7
Merck Index: 14,04812
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/52/28970252.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 214.0 to 219.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité