Acide 2,3-dihydroxybenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0054-25G C0054-5G
TCIAC0054-25GEA 109 EUR InStock
TCIAC0054-25G TCIAC0054-5G
Acide 2,3-dihydroxybenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2,3-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 203…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002446
Numéro CAS: 303-38-8
EINECS: 206-139-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3eb19bc0bbed1ee5b2da78a002770a445926e208&vid=b590f884c26f63ab707844051a18de8e971d2566&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité