Acide 2,4-dihydroxybenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD0568-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0568-25G
Acide 2,4-dihydroxybenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2,4-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point de fusion: 218…220 °C
Numéro MDL: MFCD00002451
Numéro CAS: 89-86-1
Merck Index: 14,08157
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/38/28975238.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité