Acide 2,5-dihydroxybenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, DHB, Hydroquinonecarboxylic acid, Gentisic acid, 2,5-DHBA
D0569-25G D0569-500G
TCIAD0569-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD0569-25G TCIAD0569-500G
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 202…206 °C
Densité: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002460
Numéro CAS: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 14,04398
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3be5e2c1fccc422476662fda5f1cf3feec5d3139&vid=579ffa6688289b130ef0722b01c0131d8034af22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité