Acide 2,6-dihydroxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
R0011-25G R0011-500G
TCIAR0011-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAR0011-25G TCIAR0011-500G
Acide 2,6-dihydroxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,6-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 152…158 °C
Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002462
Numéro CAS: 303-07-1
EINECS: 206-134-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2679196f72eaf03712f1678cd1aec64ce01c5846&vid=b73163bb3a95f5a5d648d882259b353567bd4b31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité