Acide 3,5-dihydroxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: α-Resorcylic Acid3,5-Dihydroxybenzoic Acid3,5-Dihydroxybenzoate
TCIAD0570-100GEA 71.5 EUR InStock
TCIAD0570-100G TCIAD0570-25G
Acide 3,5-dihydroxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,5-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point de fusion: 236…238 °C
Numéro MDL: MFCD00002512
Numéro CAS: 99-10-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/47/28975247.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité