Acide 2-phénoxybenzoïque
Fournisseur: TCI
Attention
P1252-25G P1252-5G
TCIAP1252-25GEA 202 EUR InStock
TCIAP1252-25G TCIAP1252-5G
Acide 2-phénoxybenzoïque
Acide 2-phénoxybenzoïque
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Point d'ébullition: 355°C
Point de fusion: 113…115 °C
Densité: 1,2141 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002429
Numéro CAS: 2243-42-7
EINECS: 218-811-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43f5c696c192c8f621b482a6146ba38194cc4456&vid=f61e6f52d956c16966c54b78e62d0f91e521ae9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité