Acide 3-phénoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1253-25G P1253-5G
TCIAP1253-25GEA 113 EUR InStock
TCIAP1253-25G TCIAP1253-5G
Acide 3-phénoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-phénoxybenzoïque
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002498
Numéro CAS: 3739-38-6
EINECS: 223-121-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ec69bebf18844e83efb8c954e1efde285fb128f&vid=1c36c5ec733f027a12c3df3bddadd535aab694d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité