Acide 4-phénoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1256-25G P1256-5G
TCIAP1256-25GEA 102 EUR InStock
TCIAP1256-25G TCIAP1256-5G
Acide 4-phénoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-phénoxybenzoïque
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002539
Numéro CAS: 2215-77-2
EINECS: 218-682-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45ec5c3593751bf76ce6507b85a8d066968bb539&vid=cf861b270f3b5237c68dc82d43942f4bcafe13b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 164.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité