Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB0042-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB0042-25G TCIAB0042-100G TCIAB0042-500G
Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique
Formule: C₉H₆O₆
MW: 210,14 g/mol
Point de fusion: 240…245 °C
Numéro MDL: MFCD00002470
Numéro CAS: 528-44-9
Merck Index: 12,09832
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/14/28932214.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité