Acide benzène-1,3,5-tricarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
B0043-25G B0043-500G B0043-100G
TCIAB0043-25GEA 22 EUR InStock
TCIAB0043-25G TCIAB0043-500G TCIAB0043-100G
Acide benzène-1,3,5-tricarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide benzène-1,3,5-tricarboxylique
Formule: C₉H₆O₆
MW: 210,14 g/mol
Point de fusion: 345…350 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002517
Numéro CAS: 554-95-0
EINECS: 209-077-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8daa1c3e161c074e28132e98f2035fc9c695e4dd&vid=ab728e4c7eeb64390636b8be18949ecfec30aefe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité