Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide benzènehexacarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Mellitic Acid, Benzenehexacarboxylic acid

B0246-25G B0246-5G
TCIAB0246-25GEA 458 EUR InStock
TCIAB0246-25G TCIAB0246-5G
Acide benzènehexacarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide benzènehexacarboxylique


Formule: C₁₂H₆O₁₂
MW: 342,17 g/mol
Point de fusion: 307 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002469
Numéro CAS: 517-60-2
EINECS: 208-243-6
Merck Index: 14,05825
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd5d5adec4c5af375cc5098d9d40201dde1b2ee8&vid=4bf96a8a135e269efbdb82ca52d620a924180737&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité